MilliporeSigma
SML2951
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(5-(3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ylamino)-2-methylphenyl)propionamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
$147.00
25 MG
$470.00
$147.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$147.00
25 MG
$470.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21N7O
Número de CAS:
Peso molecular:
375.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$147.00
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21ncc(c2nc(cc1NC4CC4)Nc3cc(c(cc3)C)NC(=O)CC)C#N
Clave InChI
YKDZIFFKQUNVHH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor with potent cellular activity, but no antiproliferation efficacy in HCT116 or U-87 MG cancer cultures.
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)