SML2666
Diflapolin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[4-(2-Benzothiazolylmethoxy)-2-methylphenyl]-N′-(3,4-dichlorophenyl)-urea, N-[4-(Benzothiazol-2-ylmethoxy)-2-methylphenyl]-N′-(3,4-dichlorophenyl)urea
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)NC2=C(C)C=C(OCC3=NC4=CC=CC=C4S3)C=C2
InChI
1S/C22H17Cl2N3O2S/c1-13-10-15(29-12-21-26-19-4-2-3-5-20(19)30-21)7-9-18(13)27-22(28)25-14-6-8-16(23)17(24)11-14/h2-11H,12H2,1H3,(H2,25,27,28)
Clave InChI
FGXLEECGXSDIMM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)