MilliporeSigma
SML2590
Sigma-Aldrich
AZD3463
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
AZD 3463, AZD-3463, N-(4-(4-Aminopiperidin-1-yl)-2-methoxyphenyl)-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-amine, N-[4-(4-Amino-1-piperidinyl)-2-methoxyphenyl]-5-chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinamine
Seleccione un Tamaño
5 MG
$92.05
25 MG
$310.00
$92.05
Precio de catálogo$96.90Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el17 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$92.05
25 MG
$310.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H25ClN6O
Número de CAS:
Peso molecular:
448.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$92.05
Precio de catálogo$96.90Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el17 de abril de 2025Detalles
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1=CN=C(N=C1C2=CNC3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4OC)N5CCC(CC5)N
InChI
1S/C24H25ClN6O/c1-32-22-12-16(31-10-8-15(26)9-11-31)6-7-21(22)29-24-28-14-19(25)23(30-24)18-13-27-20-5-3-2-4-17(18)20/h2-7,12-15,27H,8-11,26H2,1H3,(H,28,29,30)
Clave InChI
GCYIGMXOIWJGBU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AZD3463 is an orally available, potent receptor tyrosine kinase (RTK) inhibtor against anaplastic lymphoma kinase ALK (Ki = 0.75 nM; IC50 = 15-21 nM with 5FAM-Srctide as substrate & 30 μM ATP), insulin-like growth factor (IGF)-1 receptor (IGF1R), ROS1 (c-Ros), and Trk-A (NTRK1). AZD3463 effectively inhibits multiple crizotinib-resistant cancer growth and displays in vivo efficacy against FLT3-ITD-dependent MOLM-13 acute myeloid leukemia (AML) as well as NGP (wt ALK) & SH-SY5Y (ALK-F1174L) neuroblastoma in mice (15 mg/kg ip.).
Orally available, potent RTK inhibtor against anaplastic lymphoma kinase (ALK), IGF1R, ROS1 and Trk-A (NTRK1) with in vitro and in vivo anticancer efficacy.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)