MilliporeSigma
SML2560
Sigma-Aldrich
OB-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ethyl 5-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yloxy)-2-phenylbenzofuran-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
5 MG
$80.58
25 MG
$193.20
$80.58
Precio de catálogo$85.00Ahorre 5 %
Disponible para envío el31 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$80.58
25 MG
$193.20
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H17N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
407.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$80.58
Precio de catálogo$85.00Ahorre 5 %
Disponible para envío el31 de marzo de 2025Detalles
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to very dark brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1Oc2cc3c([o]c(c3C(=O)OCC)c4ccccc4)cc2)C
Clave InChI
UJHGRDVYTTVJFD-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inhibitor of Stomatin-like protein-3 (STOML3) oligomerization
OB-1 is an inhibitor of the oligomerization of Stomatin-like protein-3 (STOML3), which is a modulator of the mechanosensitive ion channel Piezo2. STOML3 requires oligomerization for its role as an endogenous regulator of the sensitivity of mechanosensitive Piezo ion channels in sensory neurons. By inhibiting this activity, OB-1 has been shown to reduce touch-evoked pain behavior in two mouse models of neuropathic pain.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)