Saltar a
SML2284
Mito A iodide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(4’-Azidobenzamido)-prop-1-yl]triphenylphosphonium iodide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Envío estimado HOYdesdeMILWAUKEE
$386.00
$328.10
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H26IN4OP
Peso molecular:
592.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$328.10
Precio de catálogo$386.00Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C4.[I-]
InChI
1S/C28H25N4OP.HI/c29-32-31-24-19-17-23(18-20-24)28(33)30-21-10-22-34(25-11-4-1-5-12-25,26-13-6-2-7-14-26)27-15-8-3-9-16-27;/h1-9,11-20H,10,21-22H2;1H
InChI key
DMRSJCIHHULJSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MitoA is selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use. MitoA accumulates in mitochondria within tissues, where it is converted to MitoN by reaction with H2S. Both compounds are detected sensitively by LC-MS/MS.
selective hydrogen sulfide (H2S) probe targeting mithchondria suitable for in vivo use.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2573SML2669SML2731
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)