Saltar al contenido
SML2240
IU1-47
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[1-(4-Chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-(1-piperidinyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
330.85
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(N2C(C)=CC(C(CN3CCCCC3)=O)=C2C)C=C1
InChI key
VXQIPRWKLACSKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IU1-47 is a potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14. IU1-47 enhances protein degradation including human wild-type and pathological Tau forms in neurons.
potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)