MilliporeSigma
SML2110
Sigma-Aldrich
WOBE437
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2E,4E)-N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]dodeca-2,4-dienamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
$78.18
25 MG
$268.00
$78.18
Precio de catálogo$82.30Ahorre 5 %
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$78.18
25 MG
$268.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H33NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
359.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$78.18
Precio de catálogo$82.30Ahorre 5 %
En stockDetalles
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCC/C=C/C=C/C(NCCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1)=O
InChI
1S/C22H33NO3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(24)23-17-16-19-14-15-20(25-2)21(18-19)26-3/h10-15,18H,4-9,16-17H2,1-3H3,(H,23,24)/b11-10+,13-12+
Clave InChI
LAHLFCSEHHJQRN-AQASXUMVSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
WOBE437 is a highly potent and selective endocannabinoid transport inhibitor. WOBE437 increases endocannabinoid levels in mice. It exhibits potent anxiolytic, anti-inflammatory, and analgesic effects in mice.
highly potent and selective endocannabinoid transport inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrea Chicca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(25), E5006-E5015 (2017-06-07)
The extracellular effects of the endocannabinoids anandamide and 2-arachidonoyl glycerol are terminated by enzymatic hydrolysis after crossing cellular membranes by facilitated diffusion. The lack of potent and selective inhibitors for endocannabinoid transport has prevented the molecular characterization of this process