Saltar a
SML1786
Centhaquin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[2-[4-(3-Methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]quinoline, Centhaquine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Disponible para enviar HOYdesdeMILWAUKEE
$106.00
$90.10
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H25N3
Número CAS:
Peso molecular:
331.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$90.10
Precio de catálogo$106.00Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Disponible para enviar HOYDetalles
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=C1
InChI
1S/C22H25N3/c1-18-5-4-7-21(17-18)25-15-13-24(14-16-25)12-11-20-10-9-19-6-2-3-8-22(19)23-20/h2-10,17H,11-16H2,1H3
InChI key
UJNWGFBJUHIJKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Centhaquin is a centrally acting hypotensive agent. Centhaquin is an effective resuscitative agent that improves cardiac output, reduces blood lactate levels, and improves survival time of hemorrhaged rats. Centhaquin exhibits antinociception in the mouse mediated through the opioid, the α2A and α2B adrenoceptors.
Centrally acting hypotensive agent
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1205SML0400SML3112
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL at warmed (clear solution)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)