MilliporeSigma
SML1645
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H14ClFN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
404.82
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
InChI key
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Biochem/physiol Actions
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1 that disrupts the eIF4F complex assembly independently of mTOR. SBI-0640756 potently inhibits growth of BRAF-resistant and BRAF-independent melanomas including NRAS- and NF1-mutant melanomas. SBI-0640756 exhibits low toxicity against nontransformed fibroblasts. SBI-0640756 also suppressed AKT and NF-kB signaling.
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)