SML1439
ML354
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
Clave InChI
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)