SML0754
3-Fluoroamphetamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-FA hydrochloride, 3-Fluoro-α-methyl-benzeneethanamine hydrochloride, PAL-353 hydrochloride, RS)-1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C9H12FN.ClH/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8;/h2-4,6-7H,5,11H2,1H3;1H
Clave InChI
HKAIRPOFLITWEU-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Brain, Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)