MilliporeSigma
SML0566
Sigma-Aldrich
VU0359595
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29BrN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
497.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C2CCN(C[C@H](C)NC([C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)=O)CC2)C5=CC=C(Br)C=C5N1
InChI
1S/C25H29BrN4O2/c1-16(27-24(31)21-14-20(21)17-5-3-2-4-6-17)15-29-11-9-19(10-12-29)30-23-8-7-18(26)13-22(23)28-25(30)32/h2-8,13,16,19-21H,9-12,14-15H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)/t16-,20-,21+/m0/s1
Clave InChI
JSVNNLRZCJAYTQ-ORYQWCPZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
VU0359595 is a PLD1 specific inhibitor with an IC50 of 3.7 nM, and 1500-fold selectivity over PLD2 (IC50 = 6.4 μM).
VU0359595 is a PLD1 specific inhibitor.
Características y beneficios
This compound is featured on the Phospholipase D page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xuelin Han et al.
PloS one, 6(7), e21468-e21468 (2011-07-16)
The internalization of Aspergillus fumigatus into lung epithelial cells is a process that depends on host cell actin dynamics. The host membrane phosphatidylcholine cleavage driven by phospholipase D (PLD) is closely related to cellular actin dynamics. However, little is known
Artículos
PLD enzymes catalyze PC hydrolysis, influencing substrate recognition and lipid metabolism.