Documentos clave
SML0214
Sigma-Aldrich
SAMT-247
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(S-Acetylthiosalicyloyl)aminopropamide, N-[2-Acetylthiobenzoyl]-β-alaninamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
$108.30
$108.30
Precio de catálogo$114.00Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$108.30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
266.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$108.30
Precio de catálogo$114.00Ahorre 5 %
Web-Only Promotion
Disponible para envío el11 de abril de 2025Detalles
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light yellow
solubilidad
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HIV inhibitor by modifying the NCp7 region of Gag in infected cells
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral