MilliporeSigma
SML0144
Sigma-Aldrich
2002-H20
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-amino-N-[3-(2-benzoxazolyl)-4-hydroxyphenyl]-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
345.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
Clave InChI
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
Alheimer′s Aβ peptide binder
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)