SML0051
E-Resveratrol Trimethyl Ether
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-dimethoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-benzene; Tri-O-methylresveratrol; Trimethoxy-trans-stilbene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥34 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)