MilliporeSigma
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 MG
$704.00
$704.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$704.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14Cl2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
417.19
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
$704.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
Clave InChI
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural product derived from fungal source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)