MilliporeSigma
SMB00404
Sigma-Aldrich
β-Lac-PEG3-Azide
≥90%
Sinónimos:
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside, (8-Azido-3,6-dioxaoctyl) β-D-lactoopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl β-D-lactoopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H33N3O13
Peso molecular:
499.47
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@@H](CO)O[C@@H](OCCOCCOCCN=[N+]=[N-])[C@@H]1O
InChI
1S/C18H33N3O13/c19-21-20-1-2-29-3-4-30-5-6-31-17-15(28)13(26)16(10(8-23)33-17)34-18-14(27)12(25)11(24)9(7-22)32-18/h9-18,22-28H,1-8H2/t9?,10?,11-,12-,13+,14?,15?,16+,17+,18-/m0/s1
Clave InChI
ODCSAHBYDSBXRV-UYLHYHGYSA-N
Descripción general
β-Lac-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
β-Lac-PEG3-Azide is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site-specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity, and solubility and protein enhancers.
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)