SE120006
Total Aflatoxin ELISA Kit
About This Item
Productos recomendados
técnicas
ELISA: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0-4 ng/mL
standard curve range: 0.2-4 ng/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?