Documentos clave
SCP0015
Sigma-Aldrich
α-MSH Peptide
≥90% (HPLC), lyophilized
Seleccione un Tamaño
1 MG
$137.00
$137.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$137.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H69N15O9
Peso molecular:
1024.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
$137.00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Nombre del producto
[Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH, Ac-Nle4 c amide 4-10,
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
Application
α-melanocyte-stimulating hormone (MSH-α) is a neuroimmunomodulatory anti-inflammatory peptide with anti-microbial properties. D-Arg analogues such as [Asp5,D-Phe7,Lys10]-α MSH are used as α-MSH antagonists.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)