Documentos clave
SAB5702988
Sigma-Aldrich
Anti-RNF20 Antibody, clone 8N4O8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BRE1, BRE1A, hBRE1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8N4O8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
120 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.65 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSGIGNKRAAGEPGTSMPPEKKAAVEDSGTTVETIKLGGVSSTEELDIRTLQTKNRKLAEMLDQRQAIEDELREHIEKLERRQATDDASLLIVNRYWSQF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF20(56254)
Descripción general
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. The protein encoded by this human gene is an E3 ubiquitin ligase that regulates chromosome structure by monoubiquitinating histone H2B. This protein acts as a putative tumor suppressor and positively regulates the p53 tumor suppressor as well as numerous histone H2A and H2B genes. In contrast, this protein also suppresses the expression of several protooncogenes and growth-related genes, including many genes that are induced by epidermal growth factor. This gene selectively suppresses the expression of some genes by interfering with chromatin recruitment of transcription elongation factor SII (TFIIS). [provided by RefSeq, Feb 2012]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNF20 (Q5VTR2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)