Documentos clave
SAB5702693
Sigma-Aldrich
Anti-WSTF Antibody, clone 10Y9B6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Y9B6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
185 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAZ1B(9031)
Descripción general
This gene encodes a member of the bromodomain protein family. The bromodomain is a structural motif characteristic of proteins involved in chromatin-dependent regulation of transcription. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human WSTF (Q9UIG0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)