SAB5702691
Anti-WIPI1 Antibody, clone 2F4G9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ATG18, ATG18A, WIPI49
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2F4G9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
49 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.60 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WIPI1(55062)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)