Documentos clave
SAB5702571
Sigma-Aldrich
Anti-MAD1/MAD1L1 Antibody, clone 7O2C2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7O2C2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
83 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.35 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAD1L1(8379)
Descripción general
MAD1L1 is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosome are properly aligned at the metaphase plate. MAD1L1 functions as a homodimer and interacts with MAD2L1. MAD1L1 may play a role in cell cycle control and tumor suppression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human MAD1/MAD1L1 (Q9Y6D9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)