SAB5702548
Anti-PSME1 Antibody, clone 6H7X3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HEL-S-129m, IFI5111, PA28A, PA28alpha, REGalpha
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6H7X3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
28 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.20 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAMLRVQPEAQAKVDVFREDLCTKTENLLGSYFPKKISELDAFLKEPALNEANLSNLKAPLDIPVPDPVKEKEKEERKKQQEKEDKDEKKKGEDEDKGPPCGPVNCNEKIVVLLQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSME1(5720)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)