SAB5702526
Anti-Cullin 2 Antibody, clone 4Y7E4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CUL2, cullin-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4Y7E4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
87 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.15 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)