MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702396
Sigma-Aldrich
Anti-DCR2 Antibody, clone 10Y1N4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Y1N4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
45-60 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.61 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PTQVSEQEIQGQELAELTGVTVELPEEPQRLLEQAEAEGCQRRRLLVPVNDADSADISTLLDASATLEEGHAKETIQDQLVGSEKLFYEEDEAGSATSCL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor contains an extracellular TRAIL-binding domain, a transmembrane domain, and a truncated cytoplamic death domain. This receptor does not induce apoptosis, and has been shown to play an inhibitory role in TRAIL-induced cell apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 287-386 of human DCR2 (Q9UBN6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)