Documentos clave
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5M4Y4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
30 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.05 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDAH2(23564)
Descripción general
This gene encodes a dimethylarginine dimethylaminohydrolase. The encoded enzyme functions in nitric oxide generation by regulating the cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. The protein may be localized to the mitochondria. Alternative splicing resulting in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DDAH2 (O95865).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)