Documentos clave
SAB5702344
Sigma-Aldrich
Anti-Menin Antibody, clone 5M7L9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MEAI, SCG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5M7L9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
72 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.58 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VSGPPRKPPGTVAGTARGPEGGSTAQVPAPTASPPPEGPVLTFQSEKMKGMKELLVATKINSSAIKLQLTAQSQVQMKKQKVSTPSDYTLSFLKRQRKGL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MEN1(4221)
Descripción general
This gene encodes menin, a putative tumor suppressor associated with a syndrome known as multiple endocrine neoplasia type 1. In vitro studies have shown menin is localized to the nucleus, possesses two functional nuclear localization signals, and inhibits transcriptional activation by JunD, however, the function of this protein is not known. Two messages have been detected on northern blots but the larger message has not been characterized. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 516-615 of human Menin (O00255).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)