Documentos clave
SAB5702294
Sigma-Aldrich
Anti-GRASP65 Antibody, clone 3F2I1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GOLPH5, GRASP65, P65
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3F2I1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SGPEDICSSSSSHERGGEATWSGSEFEVSFLDSPGAQAQADHLPQLTLPDSLTSAASPEDGLSAELLEAQAEEEPASTEGLDTGTEAEGLDSQAQISTTE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GORASP1(64689)
Descripción general
The Golgi complex plays a key role in the sorting and modification of proteins exported from the endoplasmic reticulum. The protein encoded by this gene is a membrane protein involved in establishing the stacked structure of the Golgi apparatus. It is a caspase-3 substrate, and cleavage of this encoded protein contributes to Golgi fragmentation in apoptosis. This encoded protein can form a complex with the Golgi matrix protein GOLGA2, and this complex binds to the vesicle docking protein p115. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 341-440 of human GRASP65 (Q9BQQ3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)