Documentos clave
SAB5702267
Sigma-Aldrich
Anti-PQBP1 Antibody, clone 8D8H6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
PQBP1,MRX2,MRX55,MRXS3,MRXS8,NPW38,RENS1,SHS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8D8H6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
38 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
2.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:200 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PQBP1(10084)
Descripción general
This gene encodes a nuclear polyglutamine-binding protein that is involved with transcription activation. The encoded protein contains a WW domain. Mutations in this gene have been found in patients with Renpenning syndrome 1 and other syndromes with X-linked mental retardation. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene.
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human PQBP1.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)