Documentos clave
SAB5702159
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 Antibody, clone 7Y3B10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NIMA-related kinase 7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7Y3B10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.54 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLYSLCKKIEQCDYPPLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTASS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEK7(140609)
Descripción general
NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 203-302 of human NEK7 (Q8TDX7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)