SAB5702117
Anti-E2F1 Antibody, clone 5Z5U3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
E2F-1,RBAP1,RBBP3,RBP3,E2F1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5Z5U3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.37 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PPSSLTTDPSQSLLSLEQEPLLSRMGSLRAPVDEDRLSPLVAADSLLEHVREDFSGLLPEEFISLSPPHEALDYHFGLEEGEGIRDLFDCDFGDLTPLDF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... E2F1(1869)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)