Documentos clave
SAB5702088
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 3F2Z7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HSD3B1, 3BETAHSD, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, I, SDR11E1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3F2Z7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
42 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
RGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSD3B1(3283)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human HSD3B1 (P14060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)