MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701492
Sigma-Aldrich
Anti- NUCB1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
$418.00
$418.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$418.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$418.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
5.32 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUCB1(4924)
Descripción general
This gene encodes a member of a small calcium-binding EF-hand protein family. The encoded protein is thought to have a key role in Golgi calcium homeostasis and Ca(2+)-regulated signal transduction events.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 302-461 of human NUCB1 (NP_006175.2).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)