Documentos clave
SAB5701488
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
$418.00
$418.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$418.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$418.00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FTO(79068)
Descripción general
This gene is a nuclear protein of the AlkB related non-haem iron and 2-oxoglutarate-dependent oxygenase superfamily but the exact physiological function of this gene is not known. Other non-heme iron enzymes function to reverse alkylated DNA and RNA damage by oxidative demethylation. Studies in mice and humans indicate a role in nervous and cardiovascular systems and a strong association with body mass index, obesity risk, and type 2 diabetes. [provided by RefSeq, Jul 2011]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human FTO
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)