MilliporeSigma
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701405
Sigma-Aldrich
Anti-BAP31 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
$383.00
$383.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$383.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
$383.00
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCAP31(10134)
Descripción general
This gene encodes a member of the B-cell receptor associated protein 31 superfamily. The encoded protein is a multi-pass transmembrane protein of the endoplasmic reticulum that is involved in the anterograde transport of membrane proteins from the endoplasmic reticulum to the Golgi and in caspase 8-mediated apoptosis. Microdeletions in this gene are associated with contiguous ABCD1/DXS1375E deletion syndrome (CADDS), a neonatal disorder. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Two related pseudogenes have been identified on chromosome 16. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human BAP31
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)