MilliporeSigma
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701321
Sigma-Aldrich
Anti- NF-kB p65/RelA antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
$418.00
$418.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$418.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$418.00
Fecha estimada de envío23 de abril de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RELA(5970)
Descripción general
NF-kappa-B is a ubiquitous transcription factor involved in several biological processes. It is held in the cytoplasm in an inactive state by specific inhibitors. Upon degradation of the inhibitor, NF-kappa-B moves to the nucleus and activates transcription of specific genes. NF-kappa-B is composed of NFKB1 or NFKB2 bound to either REL, RELA, or RELB. The most abundant form of NF-kappa-B is NFKB1 complexed with the product of this gene, RELA. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human NF-κB p65.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)