Documentos clave
SAB5700637
Sigma-Aldrich
Anti-AKT2 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AKT2, HIHGHH, PKBB, PKBBETA, PRKBB, RAC-BETA
Seleccione un Tamaño
100 μL
$418.00
$418.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
$418.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$418.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
51
55
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
8.49 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AKT2(208)
Descripción general
This gene is a putative oncogene encoding a protein belonging to a subfamily of serine/threonine kinases containing SH2-like (Src homology 2-like) domains. The gene was shown to be amplified and overexpressed in 2 of 8 ovarian carcinoma cell lines and 2 of 15 primary ovarian tumors. Overexpression contributes to the malignant phenotype of a subset of human ductal pancreatic cancers. The encoded protein is a general protein kinase capable of phophorylating several known proteins.
Inmunógeno
A synthetic peptide of human AKT2
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)