Documentos clave
SAB5700505
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EEF2K-S366 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
EEF2K, HSU93850, eEF-2K
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
82
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
3.9 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer366)
Información sobre el gen
human ... EEF2K(29904)
Descripción general
This gene encodes a highly conserved protein kinase in the calmodulin-mediated signaling pathway that links activation of cell surface receptors to cell division. This kinase is involved in the regulation of protein synthesis. It phosphorylates eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) and thus inhibits the EEF2 function. The activity of this kinase is increased in many cancers and may be a valid target for anti-cancer treatment.
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S366 of human EEF2K (NP_037434.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)