Documentos clave
SAB5700200
Sigma-Aldrich
Anti-IFNGR2 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AF-1, IFGR2, IFNGR2, IFNGT1, IMD28
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
37
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.9 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFNGR2(3460)
Descripción general
This gene (IFNGR2) encodes the non-ligand-binding beta chain of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. Defects in IFNGR2 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD), also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection. MSMD is a genetically heterogeneous disease with autosomal recessive, autosomal dominant or X-linked inheritance.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human IFNGR2 (NP_005525.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)