SAB56000295
Anti-CD8a Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM395, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, Carbamoyl-phosphate synthetase I
Seleccione un Tamaño
$430.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$430.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM395, monoclonal
recombinant monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPS1(1372)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)