Documentos clave
SAB5300526
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CANX antibody produced in mouse
clone 3H4A7, ascites fluid
Sinónimos:
CANX, CNX, P90
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H4A7, monoclonal
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CANX(821)
Inmunógeno
Synthetic peptide corresponding to aa (CEAAEERPWLWVVYILTVAL) of human Calnexin, conjugated to KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against Calnexin
Forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)