SAB5200670
Monoclonal Anti-Dicer - Rpe antibody produced in mouse
clone S167-7, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-Double-strand-specific ribonuclease, Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S167-7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 215 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)