SAB4700922
Monoclonal Anti-CD146 antibody produced in mouse
clone P1H12
Sinónimos:
MCAM, MUC18, MelCAM, melanoma cell adhesion molecule
Seleccione un Tamaño
$433.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$433.00
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
P1H12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
dog, rabbit, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de acceso
P43121
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCAM(4162)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)