Documentos clave
SAB4700833
Sigma-Aldrich
Anti-Ms Blnk antibody produced in rabbit
Sinónimos:
BASH, Ly57, SLP65
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NM_001365054.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Blnk(17060)
Descripción general
The polyclonal antibody reacts with mouse SLP65 / BLNK, a cytosolic adaptor protein identified as two phosphoproteins migrating at 68 and 70 kDa in SDS/PAGE (alternatively spliced forms of human SLP65).
Inmunógeno
A fusion protein representing amino acids 171-356 of human BLNK.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)