SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-TRAP3
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
TRAP3/10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PRR7(80758)
Descripción general
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)