SAB4502056
Anti-P2RY4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
G-protein coupled receptor 105, P2Y purinoceptor 14, P2Y14, UDP-glucose receptor
Seleccione un Tamaño
$392.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
$392.00
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 40 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... P2RY4(5030)
Descripción general
Inmunógeno
Immunogen Range: 159-208
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)