SAB4300336
Anti-PTEN (Ab-380/382/383) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-10q23del antibody produced in rabbit, Anti-BZS antibody produced in rabbit, Anti-MGC11227 antibody produced in rabbit, Anti-MHAM antibody produced in rabbit, Anti-phosphatase and tensin homolog antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~54 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-Y-S-D-T-T-D-S)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTEN(5728)
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)