SAB4200380
Anti-LAYN antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-LAYN antibody produced in rabbit, Anti-Layilin
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human LAYN.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LAYN(143903)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)