MilliporeSigma
SAB4200276
Sigma-Aldrich
Anti-RCC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CHC-1, Anti-CHC1, Anti-Chromosome Condensation 1, Anti-Regulator of Chromatin Condensation 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~45 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of HeLa or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HeLa cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCC1(1104)
mouse ... Rcc1(100088)
rat ... Rcc1(682908)
Inmunógeno
synthetic peptide corresponding to a sequence at the C- terminal region of human RCC1, conjugated to KLH. The corresponding sequence is identical in rat and mouse
Forma física
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)